795712
Molybdenum tris(1,2-bis(trifluoromethyl)ethane-1,2-dithiolene)
Sinónimos:
Mo(tfd)3
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
cadena SMILES
FC(F)(F)C(S1)=C(C(F)(F)F)S[Mo]213(SC(C(F)(F)F)=C(C(F)(F)F)S3)SC(C(F)(F)F)=C(C(F)(F)F)S2
InChI
1S/3C4H2F6S2.Mo/c3*5-3(6,7)1(11)2(12)4(8,9)10;/h3*11-12H;/q;;;+6/p-6/b3*2-1-;
Clave InChI
KPELOYUGUICPOT-JVUUZWNBSA-H
Descripción general
Aplicación
It may be used as a dopant to reduced contact resistance in pentacene based organic field effect transistors (OFETs).
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)