Merck
795224
Sigma-Aldrich
trans-1-Butenylboronic acid MIDA ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H14BNO4
Número de CAS:
Peso molecular:
211.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
solid
cadena SMILES
CC/C=C/B1OC(CN(C)CC(O1)=O)=O
InChI
1S/C9H14BNO4/c1-3-4-5-10-14-8(12)6-11(2)7-9(13)15-10/h4-5H,3,6-7H2,1-2H3/b5-4+
Clave InChI
VYHBJTPGBOGZLT-SNAWJCMRSA-N
Aplicación
This MIDA Boronate building block could be utilized in the synthesis of complex polyene-containing molecules.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)