405515
Poly[(o-cresyl glycidyl ether)-co-formaldehyde]
average Mn ~870
Sinónimos:
Formaldehyde, polymer with (chloromethyl)oxirane and 2-methylphenol
Formulario
chunks
mol peso
average Mn ~870
Extensión del etiquetado
5 epoxide functionality
viscosidad
35-50 cP(25 °C)(lit.)
mp
70-75 °C (lit.)
70-75 °C
temperatura de transición
Tg (DSC) 37-39 °C
Tg 37-39 °C (DSC)
densidad
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
ClCC2OC2.Oc1c(cccc1)C.O=C
InChI
1S/C7H8O.C3H5ClO.CH2O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8;4-1-3-2-5-3;1-2/h2-5,8H,1H3;3H,1-2H2;1H2
Clave InChI
XRYDVSRMOIMZGM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)