Merck
794473
Sigma-Aldrich
Ritter Trifluoroiodomethane-TMG Reagent
Sinónimos:
TMG-CF3I, Tetramethylguanidine-trifluoromethyl iodide adduct
Seleccione un Tamaño
5 ML
US$ 370,00
US$ 370,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 ML
US$ 370,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H13F3IN3
Peso molecular:
311.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
US$ 370,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
liquid
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
índice de refracción
n/D 1.461
densidad
1.495 g/mL at 25 °C
grupo funcional
amine
fluoro
iodo
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC(F)(F)I.N=C(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C5H13N3.CF3I/c1-7(2)5(6)8(3)4;2-1(3,4)5/h6H,1-4H3;
Clave InChI
KIOFDNCUJQQUCD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Product is a more convenient, liquified version of trifluoroiodomethane, which can be utilized in photocatalytic and electrophilic pentafluoroethylation of olefins and heteroatoms respectively.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
The Ritter lab currently focuses on fluorination chemistry for late-stage functionalization of complex natural and unnatural products. PhenoFluor™ has been developed as a general reagent for the selective, predictable, direct deoxyfluorination of complex alcohols and phenols.