Merck
792411
Sigma-Aldrich
5,5′-Dibromo-4,4′-didodecyl-2,2′-bithiophene
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H52Br2S2
Número de CAS:
Peso molecular:
660.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
56-60 °C
cadena SMILES
BrC(S1)=C(CCCCCCCCCCCC)C=C1C2=CC(CCCCCCCCCCCC)=C(Br)S2
InChI
1S/C32H52Br2S2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-27-25-29(35-31(27)33)30-26-28(32(34)36-30)24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h25-26H,3-24H2,1-2H3
Clave InChI
HTSYYLNTMSXYHZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
This monomer is used in the synthesis of semiconductive polymers for OPV and OFET devices
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Semiconductive Polymers Containing Dithieno[3; 2-b:2′; 3′-d]pyrrole for Organic Thin-Film Transistors
Wei Zhang, Jun Li, Li Zou, Bao Zhang, et al.
Macromolecules, 41(23), 8953-8955 (2008)