Merck
792152
Sigma-Aldrich
4-Methylpiperidine solution
suitable for peptide synthesis, 20 % (w/w) in DMF
Sinónimos:
4-Methylpiperidine solution
Seleccione un Tamaño
500 ML
US$ 226,00
2 L
US$ 824,00
4 L
US$ 944,00
US$ 226,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 ML
US$ 226,00
2 L
US$ 824,00
4 L
US$ 944,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H13N
Número de CAS:
Peso molecular:
99.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 226,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥95.5%
Nivel de calidad
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
concentración
20 % (w/w) in DMF
índice de refracción
n20/D 1.433
densidad
0.920 g/mL at 25 °C
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
N1CCC(CC1)C
InChI
1S/C6H13N/c1-6-2-4-7-5-3-6/h6-7H,2-5H2,1H3
Clave InChI
UZOFELREXGAFOI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
4-Methylpiperidine solution (20 % in DMF) can be used:
  • In the deprotection of F-moc protecting group which is attached to free amine.[1]
  • In the determination of resin-bound amino acid by UV-Fmoc-quantitation.[2]
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
98.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
37.1 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Design, solid-phase synthesis and evaluation of enterobactin analogs for iron delivery into the human pathogen Campylobacter jejuni
Zamora CY, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 26(19), 5314-5321 (2018)
A sensitive and practical colorimetric test for polymer-supported hydroxyl and thiol groups
Caroen J and Van der EJ
Tetrahedron Letters, 50(1), 41-44 (2009)
Biljana Mojsoska et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 59(7), 4112-4120 (2015-05-06)
The constant emergence of new bacterial strains that resist the effectiveness of marketed antimicrobials has led to an urgent demand for and intensive research on new classes of compounds to combat bacterial infections. Antimicrobial peptoids comprise one group of potential
Leopold Kong et al.
Journal of molecular biology, 427(16), 2617-2628 (2015-07-03)
Hepatitis C virus (HCV) is a positive-strand RNA virus within the Flaviviridae family. The viral "spike" of HCV is formed by two envelope glycoproteins, E1 and E2, which together mediate viral entry by engaging host receptors and undergoing conformational changes