792144
6,12-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)indeno[1,2-b]fluorene
97% (HPLC)
Sinónimos:
6,12-Dimesitylindeno[1,2-b]fluorene
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97% (HPLC)
Formulario
powder
Energía orbital
HOMO -5.78 eV
LUMO -3.56 eV
cadena SMILES
CC(C=C1C)=CC(C)=C1C2=C3C(C=CC=C3)=C(C2=C4)C=C5C4=C(C=CC=C6)C6=C5C7=C(C)C=C(C)C=C7C
InChI
1S/C38H32/c1-21-15-23(3)35(24(4)16-21)37-29-13-9-7-11-27(29)31-20-34-32(19-33(31)37)28-12-8-10-14-30(28)38(34)36-25(5)17-22(2)18-26(36)6/h7-20H,1-6H3
Clave InChI
RVYZMPWWAUBURT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Fabrication procedure of organic field effect transistor device using a soluble pentacene precursor.