Merck
790834
Sigma-Aldrich
Heptanol-d16
99 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
CD3(CD2)5CD2OD
Peso molecular:
132.30
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % D
Ensayo
98% (CP)
Formulario
liquid
cambio de masa
M+16
cadena SMILES
[2H]C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(O[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H]
InChI
1S/C7H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-7H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D
Clave InChI
BBMCTIGTTCKYKF-ZEFOBESCSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
168.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
76 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)