Documentos clave
NISTRM8183
Omega-3 and Omega-6 Fatty acids in botanical oils
NIST®SRM®
About This Item
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
fabricante / nombre comercial
NIST®
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Otras notas
Certified for the analytes listed below.
Octanoic Acid, Decanoic Acid, Dodecanoic Acid, Lauric Acid, Myristic Acid, Pentadecanoic Acid, Hexadecanoic Acid, Heptadecanoic Acid, Octadecanoic Acid , (Z)-9-Octadecenoic Acid, (E)-9-Octadecenoic Acid, (Z)-11-Octadecenoic Acid, (Z,Z)-9,12-Octadecadienoic Acid, (Z,Z,Z)-9,12,15-Octadecatrienoic Acid, (Z,Z,Z)-6,9,12-Octadecatrienoic Acid
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Eicosanoic Acid (C20:0), (Z)-11-Eicosenoic Acid, (Z,Z,Z,Z)-5,8,11,14-Eicosatetraenoic Acid, Heneicosanoic Acid, Docosanoic Acid, Tetracosanoic Acid, (Z)-15-Tetracosenoic Acid
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Solo componentes del kit
Referencia del producto
Descripción
  • Seed oil - Borage
  • Seed oil - Evening Primrose
  • Seed oil - Flax
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. What is the Pack Size
    1 answer
    1. The reference material is currently provided as 4 x 1.2 mL.