790362
Isorhamnetin-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
97% (CP)
form
solid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+6
SMILES string
O=C1C(O)=C([13C]2=[13CH][13CH]=[13C](O)[13C](OC)=[13CH]2)OC3=C1C(O)=CC(O)=C3
InChI
1S/C16H12O7/c1-22-11-4-7(2-3-9(11)18)16-15(21)14(20)13-10(19)5-8(17)6-12(13)23-16/h2-6,17-19,21H,1H3/i2+1,3+1,4+1,7+1,9+1,11+1
InChI key
IZQSVPBOUDKVDZ-WJQUEBIRSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)