Merck
78803
Sigma-Aldrich
(+)-8-Phenylmenthol
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H24O
Número de CAS:
Peso molecular:
232.36
Beilstein/REAXYS Number:
5265529
MDL number:
UNSPSC Code:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
form
liquid
optical activity
[α]20/D +26±1°, c = 2% in ethanol
refractive index
n20/D 1.531
density
0.999 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H]1CC[C@@H]([C@@H](O)C1)C(C)(C)c2ccccc2
InChI
1S/C16H24O/c1-12-9-10-14(15(17)11-12)16(2,3)13-7-5-4-6-8-13/h4-8,12,14-15,17H,9-11H2,1-3H3/t12-,14-,15-/m0/s1
InChI key
WTQIZFCJMGWUGZ-QEJZJMRPSA-N
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)