78539
Boc-Tyr(Allyl)-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
Boc-O-allyl-L-tyrosine
Productos recomendados
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(OCC=C)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C17H23NO5/c1-5-10-22-13-8-6-12(7-9-13)11-14(15(19)20)18-16(21)23-17(2,3)4/h5-9,14H,1,10-11H2,2-4H3,(H,18,21)(H,19,20)/t14-/m0/s1
Clave InChI
YIRRNENSHUFZBH-AWEZNQCLSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?