Merck
78172
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-Phenylsuccinic acid
≥96.0% (sum of enantiomers, HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H10O4
Número de CAS:
Peso molecular:
194.18
Beilstein/REAXYS Number:
3201702
MDL number:
UNSPSC Code:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
≥96.0% (sum of enantiomers, HPLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D −175±4°, c = 1% in acetone
mp
173-176 °C
SMILES string
OC(=O)C[C@@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O4/c11-9(12)6-8(10(13)14)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H,11,12)(H,13,14)/t8-/m1/s1
InChI key
LVFFZQQWIZURIO-MRVPVSSYSA-N
Other Notes
Chiral building block; preparation of 3-phenylpyrrolidine; reduction to 2-phenyl-1,4-butanediol and synthesis of the dibromide; preparation of 3-oxo-1-indanecarboxylic acid
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 3
1 of 3
G. Bettoni et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 13, 1053-1053 (1976)
H.-J. Hansen et al.
Helvetica Chimica Acta, 62, 1120-1120 (1979)
H.-J. Hansen et al.
Helvetica Chimica Acta, 65, 325-325 (1982)