Merck
78133
Sigma-Aldrich
O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N′,N′-tetramethyluronium tetrafluoroborate
98%
Sinónimos:
1-[Bis(dimethylamino)methylen]-5-chlorobenzotriazolium 3-oxide tetrafluoroborate, N,N,N′,N′-Tetramethyl-O-(6-chloro-1H-benzotriazol-1-yl)uronium tetrafluoroborate, TCTU
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H15BClF4N5O
Número de CAS:
Peso molecular:
355.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥97.5% (HPLC)
98%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Coupling Reactions
impurezas
≤0.5% water
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
amine
chloro
cadena SMILES
F[B-](F)(F)F.CN(C)C(\On1nnc2ccc(Cl)cc12)=[N+](/C)C
InChI
1S/C11H15ClN5O.BF4/c1-15(2)11(16(3)4)18-17-10-7-8(12)5-6-9(10)13-14-17;2-1(3,4)5/h5-7H,1-4H3;/q+1;-1
Clave InChI
GBGVQFJZGHBZMC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Coupling reagent for:
  • Synthesis via plate-based multiple parallel centrifugation synthesizer
  • Solid-phase synthesis of cyclic gramicidin analogs
  • Comparison of automatic multiple peptide synthesizers
  • Solid-phase peptide coupling with lack of racemization
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1A
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
P Carvajal-Rondanelli et al.
Amino acids, 50(5), 557-568 (2018-02-23)
Previous work demonstrated that lysine homopeptides adopt a polyproline II (PPII) structure. Lysine homopeptides with odd number of residues, especially with 11 residues (K11), were capable of inhibiting the growth of a broader spectrum of bacteria than those with an
Martyna Kielmas et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 407(9), 2557-2567 (2015-02-01)
Glycation of α-crystallin is responsible for age- and diabetic-related cataracts, which are the main cause of blindness worldwide. We optimized the method of identification of lysine residues prone to glycation using the combination of LC-MS, isotopic labeling, and modified synthetic