377848
(Benzotriazol-1-yloxy)tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate
98%, for peptide synthesis
Sinónimos:
PyBOP®
Productos recomendados
Nombre del producto
(Benzotriazol-1-yloxy)tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, 98%
Ensayo
98%
Formulario
powder, crystals or chunks
idoneidad de la reacción
reaction type: Coupling Reactions
mp
154-156 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1CCN(C1)[P+](On2nnc3ccccc23)(N4CCCC4)N5CCCC5
InChI
1S/C18H28N6OP.F6P/c1-2-10-18-17(9-1)19-20-24(18)25-26(21-11-3-4-12-21,22-13-5-6-14-22)23-15-7-8-16-23;1-7(2,3,4,5)6/h1-2,9-10H,3-8,11-16H2;/q+1;-1
Clave InChI
VIAFLMPQBHAMLI-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?