Merck
779938
Sigma-Aldrich
1-Azido-3-chlorobenzene solution
0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥97% (HPLC)
Sinónimos:
3-Chlorophenyl azide solution
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H4ClN3
Número de CAS:
Peso molecular:
153.57
Beilstein:
1817835
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
liquid
concentración
0.5 M in tert-butyl methyl ether
impurezas
≤2% water
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Clc1cccc(c1)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H4ClN3/c7-5-2-1-3-6(4-5)9-10-8/h1-4H
Clave InChI
NTTKOAYXVOKLEH-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-18.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-28 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)