Merck
777501
Sigma-Aldrich
O-Demethylangolesin
97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H14O4
Peso molecular:
258.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Ensayo
97% (CP)
Formulario
solid
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
cadena SMILES
OC1=CC=C(C(C)C(C2=C(O)C=C(O)C=C2)=O)C=C1
InChI
1S/C15H14O4/c1-9(10-2-4-11(16)5-3-10)15(19)13-7-6-12(17)8-14(13)18/h2-9,16-18H,1H3
Clave InChI
JDJPNKPFDDUBFV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)