776033
SPGS-550-M
2% w/w in H2O
Sinónimos:
Nok
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
Nivel de calidad
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentración
2% w/w in H2O
índice de refracción
n20/D 1.336
densidad
1.005 g/mL at 25 °C
categoría alternativa más sostenible
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)C(CC)CCC(C)C1CCC2C3CC=C4CC(OC(CCC(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O)CCC4(C)C3CCC21C
InChI
1S/C58H104O16/c1-8-48(46(2)3)10-9-47(4)52-13-14-53-51-12-11-49-45-50(17-19-57(49,5)54(51)18-20-58(52,53)6)74-56(60)16-15-55(59)73-44-43-72-42-41-71-40-39-70-38-37-69-36-35-68-34-33-67-32-31-66-30-29-65-28-27-64-26-25-63-24-23-62-22-21-61-7/h11,46-48,50-54H,8-10,12-45H2,1-7H3
Clave InChI
YTKPTELRRARCNX-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
"Nok":A Phytosterol-Based Amphiphile Enabling Transition-Metal-Catalyzed Couplings in Water at Room Temperature
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Micellular catalysis has provided the ability to carry out several commonly used transformations used in the synthetic community to be carried out in water.
Surfactants for efficient reactions in water as a green chemistry alternative.
Contenido relacionado
Designer surfactants enable diverse transformations like Suzuki-Miyaura, Olefin Metathesis, and 1,4-Addition to Enones in water by Prof. Bruce Lipshutz.