Merck
775509
Sigma-Aldrich
5-(Aminomethyl)thiazole dihydrochloride
Sinónimos:
5-Thiazolemethanamine dihydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H6N2S · 2HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
187.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
solid
mp
215-222 °C
grupo funcional
amine
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NCC1=CN=CS1.Cl.Cl
InChI
1S/C4H6N2S.2ClH/c5-1-4-2-6-3-7-4;;/h2-3H,1,5H2;2*1H
Clave InChI
URVNRCYESACKMV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)