Merck
775231
Sigma-Aldrich
Methyl 6-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
95%
Sinónimos:
6-Bromoindazole-5-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H7BrN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
255.07
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
95%
form
solid
mp
170-175 °C
functional group
bromo
ester
SMILES string
COC(=O)c1cc2cn[nH]c2cc1Br
InChI
1S/C9H7BrN2O2/c1-14-9(13)6-2-5-4-11-12-8(5)3-7(6)10/h2-4H,1H3,(H,11,12)
InChI key
YKCNVRWLHPWOTP-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)