Merck
775142
Sigma-Aldrich
Methyl 5-bromo-1H-indazole-6-carboxylate
95%
Sinónimos:
5-Bromo-1H-indazole-6-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H7BrN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
255.07
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
95%
form
solid
SMILES string
COC(=O)c1cc2[nH]ncc2cc1Br
InChI
1S/C9H7BrN2O2/c1-14-9(13)6-3-8-5(2-7(6)10)4-11-12-8/h2-4H,1H3,(H,11,12)
InChI key
OMGXGABLIDYSNN-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c