Merck
774626
Sigma-Aldrich
Oleamide-d35
98 atom % D, 98%
About This Item
Fórmula lineal:
CD3(CD2)6CD2(CD)2(CD2)7COND2
Peso molecular:
316.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
98%
Formulario
solid
cambio de masa
M+35
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(N([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])/C([2H])=C([2H])\C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H]
InChI
1S/C18H35NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H2,19,20)/b10-9-/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D,10D,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2/hD2
Clave InChI
FATBGEAMYMYZAF-IZJOVACFSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)