Merck
773859
Sigma-Aldrich
5-Octylthieno[3,4-c]pyrrole-4,6-dione
98%
Sinónimos:
TPD-octyl
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H19NO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
265.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
98%
Formulario
powder or crystals
mp
119-126 °C
cadena SMILES
CCCCCCCCN1C(=O)c2cscc2C1=O
InChI
1S/C14H19NO2S/c1-2-3-4-5-6-7-8-15-13(16)11-9-18-10-12(11)14(15)17/h9-10H,2-8H2,1H3
Clave InChI
QMNVUZQWXKLEFP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Monomer for synthesis of polymers for high power conversion efficiency (PCE) organic solar cells and OFETs through direct arylation polycondensation. Inverted bulk heterojunction solar cells based on PolyDTS-TPD:PC70BM blends or PolyDTG-TPD:PC70BM blends achieved average power conversion efficiencies of from 6.6 - 7.3%. (DTS: dithienosilole; DTG: dithienogermole; TPD: thienopyrrolodione)
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Semiconducting polymers prepared by direct arylation polycondensation.
Antonio Facchetti et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(15), 3520-3523 (2012-03-24)
Chad M Amb et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(26), 10062-10065 (2011-06-08)
We report the synthesis and bulk heterojunction photovoltaic performance of the first dithienogermole (DTG)-containing conjugated polymer. Stille polycondensation of a distannyl-DTG derivative with 1,3-dibromo-N-octyl-thienopyrrolodione (TPD) results in an alternating copolymer which displays light absorption extending to 735 nm, and a