773468
Propargyl 2-bromoisobutyrate
>97%
Sinónimos:
Acetylene ATRP initiator, Acetylene BiB, Propyne 2-bromoisobutyrate
About This Item
Productos recomendados
assay
>97%
form
solid or liquid
bp
188-194 °C
SMILES string
CC(C)(Br)C(=O)OCC#C
InChI
1S/C7H9BrO2/c1-4-5-10-6(9)7(2,3)8/h1H,5H2,2-3H3
InChI key
XTILOBFYTKJHJZ-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
192.9 °F
flash_point_c
89.4 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Over the past two decades, the rapid advance of controlled living polymerization (CLP) techniques.