Merck
773360
Sigma-Aldrich
Poly(2-ethyl-2-oxazoline) α-methyl, ω-2-hydroxyethylamine terminated
average Mn 2,000, PDI ≤1.2
Sinónimos:
POZ, Poly(2-ethyl-2-oxazoline) hydroxyethyl amine, Polyoxazoline, amino terminated polyoxazoline, aminoPEOx
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 230,00
US$ 230,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 230,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(C5H9NO)nNHC2H4OH
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
US$ 230,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
descripción
Tg 34°C
Nivel de calidad
Formulario
solid
mol peso
average Mn 2,000
PDI
≤1.2
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Amine polyoxazolines can be covalently attached through conjugation to carboxyl groups or sulfhydryl groups. Amines can also attach to oxidized carbohydrate groups (usually aldehydes) by reductive amination. Polyoxazolines are a biocompatible, hydrophilic, amorphous alternatives to poly(ethylene glycol).
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Poly(2-oxazoline)s, synthesized via LCROP, resemble polypeptides and have various applications in polymer chemistry.