Merck
741906
Sigma-Aldrich
Poly(2-ethyl-2-oxazoline)
average Mn 10,000, PDI ≤1.5
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 392,00
US$ 392,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 392,00
About This Item
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
US$ 392,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
Nivel de calidad
mol peso
average Mn 10,000
PDI
≤1.5
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Poly(2-oxazoline)s, synthesized via LCROP, resemble polypeptides and have various applications in polymer chemistry.
PiPrOx-based polymers exhibit diverse stimuli-responsive properties, showcased in recent developments for functional polymer systems.
The introduction of polymers into the biomedical field has opened new avenues in tissue engineering, implant design, biosensing, and drug delivery.
Microparticles in drug delivery: Study on controlling chitosan microparticle size and distribution, exploring encapsulation of BSA and TPP cross-linker.