Merck
772321
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-α-L-fucopyranose
95%
Sinónimos:
1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-α-L(−)-fucose, Tetra-O-acetyl-α-L(−)fucopyranose
Seleccione un Tamaño
500 MG
US$ 271,00
US$ 271,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
US$ 271,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H20O9
Número de CAS:
Peso molecular:
332.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 271,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
90-95 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@@H]1O[C@@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H20O9/c1-6-11(20-7(2)15)12(21-8(3)16)13(22-9(4)17)14(19-6)23-10(5)18/h6,11-14H,1-5H3/t6-,11+,12+,13-,14-/m0/s1
Clave InChI
QZQMGQQOGJIDKJ-CSHNMWLISA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)