Merck
772283
Sigma-Aldrich
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-D-mannopyranose
95%
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 306,00
5 G
US$ 1.030,00
US$ 306,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 306,00
5 G
US$ 1.030,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H20O10
Número de CAS:
Peso molecular:
348.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 306,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
92-95 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(=O)OC[C@H]1OC(O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H20O10/c1-6(15)20-5-10-11(21-7(2)16)12(22-8(3)17)13(14(19)24-10)23-9(4)18/h10-14,19H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13+,14?/m1/s1
Clave InChI
IEOLRPPTIGNUNP-JABUTEAWSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)