Merck
772208
Sigma-Aldrich
Allyl α-D-mannopyranoside
95%
Sinónimos:
2-Propenyl α-D-mannopyranoside
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H16O6
Número de CAS:
Peso molecular:
220.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
94-100 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC[C@H]1O[C@H](OCC=C)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C9H16O6/c1-2-3-14-9-8(13)7(12)6(11)5(4-10)15-9/h2,5-13H,1,3-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+/m1/s1
Clave InChI
XJNKZTHFPGIJNS-DFTQBPQZSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)