Merck
77213
Sigma-Aldrich
Ethyl azidoacetate solution
~25% in toluene (NMR)
Seleccione un Tamaño
25 ML
US$ 237,00
US$ 237,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 ML
US$ 237,00
About This Item
Fórmula lineal:
N3CH2COOCH2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
129.12
Beilstein:
4247209
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 237,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solution
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
concentración
~25% in toluene (NMR)
grupo funcional
azide
ester
cadena SMILES
CCOC(=O)CN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C4H7N3O2/c1-2-9-4(8)3-6-7-5/h2-3H2,1H3
Clave InChI
HVJJYOAPXBPQQV-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
44.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
7 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)