771619
Manganese(II) fluoride
≥99.95% trace metals basis
Sinónimos:
Manganese bifluoride, Manganese difluoride, Manganous fluoride
About This Item
Productos recomendados
grado
anhydrous
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.95% trace metals basis
Formulario
powder
impurezas
≤500.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
856 °C (lit.)
densidad
3.98 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
battery manufacturing
cadena SMILES
F[Mn]F
InChI
1S/2FH.Mn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clave InChI
CTNMMTCXUUFYAP-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.