Merck
771538
Sigma-Aldrich
Yttrium 2-methoxyethoxide solution
15-20 wt. % in 2-methoxyethanol
Sinónimos:
Y(OEtOMe)3, Yttrium trimethoxyethoxide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H21O6Y
Peso molecular:
314.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
core: yttrium
concentración
15-20 wt. % in 2-methoxyethanol
~5 wt. % Y
índice de refracción
n20/D 1.416
densidad
1.039 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
COCCO[Y](OCCOC)OCCOC
InChI
1S/3C3H7O2.Y/c3*1-5-3-2-4;/h3*2-3H2,1H3;/q3*-1;+3
Clave InChI
IVXUPDRNSUCVNX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Yttrium methoxyethoxide; Y(OEtOMe)3 is an important precursor for the sol-gel preparation of Y2O3-containing materials; example phosphor materials like YAG; yttria stabilized zirconia (YSZ) powders and films for solid oxide fuel cells.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Immune system, thymus
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
118.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
48 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Chong M. K.;
Materials Chemistry and Physics, 100(2-3), 329-329 (2006)
Suarez; M.;
J. Alloy Compounds, 493(1-2), 391-391 (2010)
Artículos
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.