Merck
77004
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium hydrogen difluoride solution
~50% in acetonitrile
Sinónimos:
TBABF, Tetrabutylammonium bifluoride, Tetrabutylammonium difluoride
Seleccione un Tamaño
100 ML
US$ 860,00
US$ 860,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
US$ 860,00
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3CH2CH2CH2)4N(HF2)
Número de CAS:
Peso molecular:
281.47
Beilstein:
4729304
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 860,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solution
concentración
~50% in acetonitrile
impurezas
≤1% water
grupo funcional
amine
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[F-].F[H].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.2FH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;/h5-16H2,1-4H3;2*1H/q+1;;/p-1
Clave InChI
ZHBDKVWQJKYIFF-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
  • Used as an etchant for silica films
Reactant for:
  • Nucleophilic fluorination
  • Ring-opening fluorination reaction
  • Substitution reactions
Otras notas
Efficient fluorinating agent[1][2]
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
<50.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
< 10 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
F. Camps et al.
The Journal of Organic Chemistry, 54, 4294-4294 (1989)
P. Bosch et al.
Tetrahedron Letters, 28, 4733-4733 (1987)