Merck
769304
Sigma-Aldrich
Barium peroxide
anhydrous, ≥86.0% (RT)
Seleccione un Tamaño
100 G
US$ 125,00
US$ 125,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
US$ 125,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
BaO2
Número de CAS:
Peso molecular:
169.33
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352304
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 125,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
anhydrous
Nivel de calidad
Ensayo
≥86.0% (RT)
Formulario
powder
pérdida
≤0.1% loss on drying
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.05%
trazas de catión
Fe: ≤0.02%
heavy metals (as Pb): ≤0.01%
cadena SMILES
[Ba++].[O-][O-]
InChI
1S/Ba.O2/c;1-2/q+2;-2
Clave InChI
ZJRXSAYFZMGQFP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Barium peroxide is a precursor material used for synthesis of novel magnetic and superconducting oxides. It also finds application in thermochemical energy storage systems.
Nota de análisis
Substances insoluble in dilute hydrochlorid acid ≤ 1.5 %
Substances not precipitated by diluted sulfuric acid (as sulphates) ≤ 2.0 %
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
A J Carrillo et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 18(11), 8039-8048 (2016-03-01)
The barium peroxide-based redox cycle was proposed in the late 1970s as a thermochemical energy storage system. Since then, very little attention has been paid to such redox couples. In this paper, we have revisited the use of reduction-oxidation reactions
Ba2IrO4: A spin-orbit Mott insulating quasi-two-dimensional antiferromagnet
Okabe, H., et al.
Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics, 83, 155118-155118 (2011)
Honda, R., et al.
Physica C, 426, 613-617 (2005)