Merck
481424
Sigma-Aldrich
Zinc peroxide
50-60%
Sinónimos:
Zinc dioxide
Seleccione un Tamaño
1 KG
US$ 151,00
US$ 151,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 KG
US$ 151,00
About This Item
Fórmula lineal:
ZnO2
Número de CAS:
Peso molecular:
97.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 151,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: zinc
reagent type: oxidant
concentración
50-60%
mp
212 °C (dec.) (lit.)
densidad
1.57 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Zn++].[O-][O-]
InChI
1S/O2.Zn/c1-2;/q-2;+2
Clave InChI
IPTOGCUGCFHDSS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Solutions of zinc peroxide can be prepared from zinc hydroxide precursors, the sol can be subsequently used to prepare zinc nanoparticles.[1][2]
Otras notas
Remainder ZnO
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Nonstoichiometric properties of zinc oxide nanoparticles prepared by decomposition of zinc peroxide.
Uekawa N, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 5(5), 929-934 (2003)
Synthesis of ZnO Nanoparticles by Decomposition of Zinc Peroxide
Uekawa N, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 7, 606-607 (2001)