767972
Cell Free Amino Acid Mixture-15N
5-100 mM in water, 98 atom % 15N
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % 15N
Nivel de calidad
Formulario
solid
concentración
5-100 mM in water
técnicas
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Aplicación
The product may appear turbid, due to the relatively high concentration of tyrosine. Once diluted for use, solution should be clear.
Envase
Nota de análisis
Approximate concentrations (mM):
ASP 60
THR 35
SER 35
GLU 40
PRO 20
GLY 100
ALA 100
VAL 40
MET 10
ILE 30
LEU 45
TYR 10
PHE 16
HIS 5
LYS 15
ARG 10
GLN 20
ASN 20
TRP 20
CYS 20
obligatorio pero no suministrado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?