Merck
767824
Sigma-Aldrich
iPE-Quick Kit
Seleccione un Tamaño
1 KIT
US$ 908,00
US$ 908,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 KIT
US$ 908,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.12
US$ 908,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
técnicas
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
Nivel de calidad
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Categorías relacionadas
Aplicación
iPE-Quick Kit is intended for the advanced confirmation of target protein expression utilizing E. Coli extract before the use of the iPE kit (Prod. No. 905089).
Envase
For information on pricing and availability, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Referencia del producto
Descripción
SDS
  • Control DNA (pUC-CAT)
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)