Merck
767360
Sigma-Aldrich
5-Ethynyl-1,3-benzenedicarboxylic acid
greener alternative
99% (HPLC)
Sinónimos:
5-Ethynylisophthalic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H6O4
Número de CAS:
Peso molecular:
190.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
99% (HPLC)
Formulario
solid
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
245-255 °C
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
OC(=O)c1cc(cc(c1)C(O)=O)C#C
InChI
1S/C10H6O4/c1-2-6-3-7(9(11)12)5-8(4-6)10(13)14/h1,3-5H,(H,11,12)(H,13,14)
Clave InChI
XKEUZQRIANAGPB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Aplicación
MOF linker used for the synthesis of MOFs with pores which can be further functionalized by click chemistry
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Surface functionalization of porous coordination nanocages via click chemistry and their application in drug delivery.
Dan Zhao et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 23(1), 90-93 (2010-10-26)