766054
P-Chlorodiphenylphosphine
99%
Sinónimos:
Diphenylphosphinous chloride
Productos recomendados
densidad de vapor
7.8 (vs air)
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
índice de refracción
n20/D 1.636 (lit.)
bp
320 °C (lit.)
densidad
1.194 g/mL at 25 °C
1.229 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
ClP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10ClP/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Clave InChI
XGRJZXREYAXTGV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
280.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
138 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?