Merck
765937
Sigma-Aldrich
Sulfolane-13C4
99 atom % 13C, 98%
About This Item
Fórmula lineal:
13C4H8O2S
Peso molecular:
124.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
98%
Formulario
solid
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
O=S1([13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]1)=O
InChI
1S/C4H8O2S/c5-7(6)3-1-2-4-7/h1-4H2/i1+1,2+1,3+1,4+1
Clave InChI
HXJUTPCZVOIRIF-JCDJMFQYSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
350.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
177 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)