Merck
763047
Sigma-Aldrich
XantPhos-Pd-G2
Sinónimos:
Chloro[(4,5-bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthene)-2-(2′-amino-1,1′-biphenyl)]palladium(II)
Seleccione un Tamaño
500 MG
US$ 135,00
2 G
US$ 512,00
5 G
US$ 732,00
US$ 135,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
US$ 135,00
2 G
US$ 512,00
5 G
US$ 732,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C51H42ClNOP2Pd
Número de CAS:
Peso molecular:
888.71
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 135,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
Nivel de calidad
Características
generation 2
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
188-196 (decomposition)
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
Nc1ccccc1-c2ccccc2[Pd]Cl.CC3(C)c4cccc(P(c5ccccc5)c6ccccc6)c4Oc7c(cccc37)P(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/C39H32OP2.C12H10N.ClH.Pd/c1-39(2)33-25-15-27-35(41(29-17-7-3-8-18-29)30-19-9-4-10-20-30)37(33)40-38-34(39)26-16-28-36(38)42(31-21-11-5-12-22-31)32-23-13-6-14-24-32;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;;/h3-28H,1-2H3;1-6,8-9H,13H2;1H;/q;;;+1/p-1
Clave InChI
XVPHXQHDHZRAJL-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
XantPhos-Pd-G2 is a second generation palladium precatalyst with improved reactivity in palladium-catalyzed C-N cross-coupling reactions.[1][2]
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
11C?Acetylation of Amines with [11C] Methyl Iodide with Bis (cyclopentadienyldicarbonyliron) as the CO Source.
Dahl K and Nordeman P
European Journal of Organic Chemistry, 2017(38), 5785-5788 (2017)
Nanomole-scale high-throughput chemistry for the synthesis of complex molecules.
Santanilla A B, et al.
Science, 347(6217), 49-53 (2015)
Artículos
Buchwald precatalysts and ligands are bulky electron-rich dialkylbiaryl phospine-based catalysts and structurally related ligands that improve reactivity in Pd-catalyzed cross - coupling reactions
Contenido relacionado
Explore reliable, premium grade catalysis materials for your pharma or industrial project. Specialty chemicals and formulations are available in bulk quantities and volumes from a few grams to multi-metric tons with complete documentation to simplify your leap from development to commercialization.