Merck
762245
Sigma-Aldrich
Di-tert-butylphosphate potassium salt
Sinónimos:
Phosphoric acid di-tert-butyl ester, potassium salt
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 441,00
25 G
US$ 1.500,00
US$ 441,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 441,00
25 G
US$ 1.500,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H18KO4P
Número de CAS:
Peso molecular:
248.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 441,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
247-252 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[K+].CC(C)(C)OP([O-])(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H19O4P.K/c1-7(2,3)11-13(9,10)12-8(4,5)6;/h1-6H3,(H,9,10);/q;+1/p-1
Clave InChI
ZSWXMOQFFWMZQH-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Aplicación
Utilized as an intermediate to prepare N-phosphonooxymethyl prodrugs, which increase bioavailability, and to prepare Nasicon-type phosphates (i.e., KTi2(PO4)3) used in fast ion conductors with low thermal expansion ceramics.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)