Merck
760250
Sigma-Aldrich
4H-Thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H5NO2S
Peso molecular:
167.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
201-205 °C
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
OC(=O)c1cc2sccc2[nH]1
InChI
1S/C7H5NO2S/c9-7(10)5-3-6-4(8-5)1-2-11-6/h1-3,8H,(H,9,10)
Clave InChI
PMHDSACGRKBACK-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Megumi Iwasaki et al.
Biomedical chromatography : BMC, 30(3), 384-389 (2015-07-16)
Elution profiles of kynurenic acid (KYNA) and 7-chlorokynurenic acid (Cl-KYNA) were examined by high-performance liquid chromatography (HPLC) using a triazole-bonded stationary phase column (Cosmosil® HILIC) under isocratic elution of a mobile phase consisting of CH3 CN-aqueous 10 mm ammonium formate between