Merck
759341
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-difluoromethylbenzene
97%
Sinónimos:
2-Bromo-1-(difluoromethyl)benzene
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 116,00
US$ 116,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 116,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H5BrF2
Número de CAS:
Peso molecular:
207.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 116,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.514
densidad
1.597 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
fluoro
cadena SMILES
FC(F)c1ccccc1Br
InChI
1S/C7H5BrF2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,7H
Clave InChI
RMYPQIOCZSWSDG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
181.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
82.8 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)