Merck
758264
Sigma-Aldrich
4,5-Diaminophthalonitrile
95%
Sinónimos:
1,2-Diamino-4,5-dicyanobenzene, 1,2-Diaminobenzene-4,5-dicarbonitrile, 4,5-Diaminobenzene-1,2-dicarbonitrile
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H6N4
Número de CAS:
Peso molecular:
158.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
270-276 °C
cadena SMILES
Nc1cc(C#N)c(cc1N)C#N
InChI
1S/C8H6N4/c9-3-5-1-7(11)8(12)2-6(5)4-10/h1-2H,11-12H2
Clave InChI
PCKAZQYWUDIFQM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1