Merck
758191
Sigma-Aldrich
3-Bromo-6-methoxy-2-methylpyridine
95%
Sinónimos:
3-Bromo-6-methoxy-2-picoline
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H8BrNO
Número de CAS:
Peso molecular:
202.05
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.548
density
1.468 g/mL at 25 °C
functional group
bromo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(Br)c(C)n1
InChI
1S/C7H8BrNO/c1-5-6(8)3-4-7(9-5)10-2/h3-4H,1-2H3
InChI key
VWNXCCTWVAQAPL-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
222.8 °F
flash_point_c
106 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)