Merck
757373
Sigma-Aldrich
Tantalum(V) oxide
tablet, deposition grade, 99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Tantalum pentoxide
About This Item
Fórmula lineal:
Ta2O5
Número de CAS:
Peso molecular:
441.89
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
grado
deposition grade
Ensayo
99.99% trace metals basis
Formulario
tablet
densidad
8.2 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O=[Ta](=O)O[Ta](=O)=O
InChI
1S/5O.2Ta
Clave InChI
PBCFLUZVCVVTBY-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Kao, C.-H.; et al.
Applied Physics Letters, 96, 112901-112901 (2010)
Xu, L.; et al.
Green Chemistry, 10, 746-746 (2008)
Schmitt, K.; et al.
Sensors, 8, 711-711 (2008)