Merck
755362
Sigma-Aldrich
4,4′-Dibromo-2,2′-dinitrobiphenyl
97%
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 122,00
US$ 122,00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 122,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H6Br2N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
402.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 122,00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
145-150 °C
grupo funcional
bromo
nitro
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(Br)ccc1-c2ccc(Br)cc2[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H6Br2N2O4/c13-7-1-3-9(11(5-7)15(17)18)10-4-2-8(14)6-12(10)16(19)20/h1-6H
Clave InChI
REUCYFQYHWKXPH-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)