Merck
757128
Sigma-Aldrich
7-Bromo-1-chloro-isoquinoline
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H5BrClN
Peso molecular:
242.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
121-126 °C
grupo funcional
bromo
chloro
cadena SMILES
Clc1nccc2ccc(Br)cc12
InChI
1S/C9H5BrClN/c10-7-2-1-6-3-4-12-9(11)8(6)5-7/h1-5H
Clave InChI
UMSWWSIVPWVJOX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)