Merck
756970
3,5,6-Trichloro-2-pyridinol-4,5,6-13C3, 15N
≥98 atom % 15N, ≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
Sinónimos:
2,3,5-Trichloro-6-hydroxypyridine-2,3,4-13C3, 15N, 3,5,6-Trichloro-2-pyridone-4,5,6-13C3,15N
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C3C2H2Cl315NO
Peso molecular:
202.41
Código UNSPSC:
12352101
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
≥98 atom % 15N
Ensayo
≥97% (CP)
Formulario
solid
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
Cl[13C]1=[13C](Cl)[13CH]=C(Cl)C(O)=[15N]1
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)